07-404
Anti-PRMT1 Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-ANM1, Anti-HCP1, Anti-HRMT1L2, Anti-IR1B4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PRMT1(3276)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1