07-1398
Anti-phospho-Akt (Thr308) Antibody
from rabbit
Szinonimák:
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, canine
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
Xenopus (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotípus
IgG
alkalmasság
not suitable for Western blot
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr308)
Géninformáció
bovine ... Akt1(280991)
human ... AKT1(207)
rat ... Akt1S1(292887)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Western Blot Analysis:
Not recommended for WB as it gives multiple bands. Please refer to 05-802R
Minőség
Antibody diluted to 1:500, IHC-Select Detection with HRP-DAB.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1