ST1643
Anti-PDK2 Mouse mAb (2G1)
liquid, clone 2G1, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Pyruvate Dehydrogenase Kinase 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2G1, monoclonal
Forma
liquid
nem tartalmaz
preservative
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PDK2(5164)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (0.8 g/ml)
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
293T cells
U-2 OS cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg