MABE647
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys27) Antibody, clone RM172
clone RM172, from rabbit
Szinonimák:
Histone H3.3, Histone H3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM172, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
multiplexing: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (Lys27)
Géninformáció
human ... H3F3B(3021)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Minőség
Western Blotting Analysis (WB): 1 μg/mL of this antibody detected acetyl-Histone H3 (Lys27) in sodium butyrate treated HeLa acid extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash