06-747
Anti-Neomycin Phosphotransferase II Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-Neomycin II, Neomycin II Antibody, Neomycin Phosphotransferase Ab
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, bacteria
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
1-2 μg/mL dilutions of a previous lot detected NPT II in RIPA lysates from Cos-1 cells transfected with pUSE, harboring the neomycin resistance gene.
Minőség
Western Blot Analysis:
1-2 μg/mL of a previous lot detected NPT II in RIPA lysate from Cos-1 cells transfected with pUSE, harboring the neomycin resistance gene.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at 2 - 8°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below 2 - 8°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
RIPA lysates from Cos-1 cells transfected with pUSE, harboring the neomycin resistance gene
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1