06-418
Anti-NFκB p65 Antibody, CT
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Nuclear factor NF-kappa-B p65 subunit, v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (nuclear
factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3 (p65)), v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian), v-rel r
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NFKB1(4790)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
4 µg of a previous lot immunoprecipitated NFκB p65 from 500 μg of a human A431 carcinoma cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected NFkB p65 in RIPA lysates from A431 cells.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerolcontaining solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1