ABS403
Anti-phospho NFkB p65 Antibody, (Ser547)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Transcription factor p65, Nuclear factor NF-kappa-B p65 subunit, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer547)
Géninformáció
human ... RELA(5970)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Signaling Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected phospho NFkB p65, (Ser547) in 10 µg of p65 WT transfected U2OS cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1