05-940
Anti-INCENP Antibody, clone 58-217
clone 58-217, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Anti-2700067E22Rik, Anti-C130081E20, Anti-C77457
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
58-217, monoclonal
faj reaktivitás
human
nem léphet reakcióba
rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... INCENP(3619)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1