05-665-AF555
Anti-Active-β-Catenin Antibody, clone 8E7, Alexa Fluor™ 555
clone 8E7, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Szinonimák:
Catenin beta-1, Beta-catenin, Active-β-Catenin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 555
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
8E7, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
zebrafish ... Ctnnb1(30265)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Active-β-Catenin in human colon and human colorectal adenocarcinoma tissue.
The unconjugated version (Cat. No. 05-665) has been shown to work in WB, FC, ICC, IHC, IH(P).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Active-β-Catenin in HeLa cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2