05-591-AF647
Anti-Akt/PKB Antibody, PH Domain, clone SKB1, Alexa Fluor™ 647
clone SKB1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Szinonimák:
RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, PKB, PKB alpha, Protein kinase B, Protein kinase B alpha, Proto-oncogene c-Akt, RAC-PK-alpha
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 647
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SKB1, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Akt1(11651)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-591) is shown to be suitable also for flow cytometry, immunocytochemistry, immunoprecipitation, and Western blotting applications.
Apoptosis & Cancer
Kinases & Phosphatases
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Akt/PKB in HeLa cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2