05-599
Anti-E1A (Ad2/Ad5) Antibody, clone M73
clone M73, Upstate®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
M73, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg