AB1056
Anti-Adenovirus Antibody
Chemicon®, from goat
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Fluorescence microscopy, indirect.
Immunoblotting: unboiled samples in 1mM DTT and 2% SDS only
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2