Fontos dokumentumok
G5791
Anti-phospho-Glycogen Synthase Kinase 3α/β (pTyr279/216) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Anti-phospho-GSK α/β (pTyr279/216)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
aqueous glycerol solution
molekulatömeg
antigen 47-51 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1000 using MCF-7 cell extract
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr279/pTyr216)
Géninformáció
human ... GSK3A(2931)
mouse ... Gsk3a(606496)
rat ... Gsk3a(50686)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?