05-23-1200
Neurotensin
Potent hypothalamic peptide neurotransmitter.
Szinonimák:
Neurotensin, NT, NTS, Pyr-LYENKPRRPYIL
Méret kiválasztása
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white to off-white
oldhatóság
5% acetic acid: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N3(C(CCC3)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)N4C(CCC4)C(=O)NC(Cc5ccc(cc5)O)C(=O)NC(C(CC)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)O)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C2NC(=O)CC2)CC(C)C)Cc1ccc(cc1)O)CCC(=O)O)CC(=O)N)CCCCN
InChI
1S/C78H121N21O20/c1-7-43(6)63(73(115)96-57(76(118)119)37-42(4)5)97-70(112)55(39-45-21-25-47(101)26-22-45)95-72(114)59-18-13-35-99(59)75(117)52(16-11-33-86-78(83)84)90-64(106)48(15-10-32-85-77(81)82)89-71(113)58-17-12-34-98(58)74(116)51(14-8-9-31-79)91-69(111)56(40-60(80)102)94-66(108)50(28-30-62(104)105)88-68(110)54(38-44-19-23-46(100)24-20-44)93-67(109)53(36-41(2)3)92-65(107)49-27-29-61(103)87-49/h19-26,41-43,48-59,63,100-101H,7-18,27-40,79H2,1-6H3,(H2,80,102)(H,87,103)(H,88,110)(H,89,113)(H,90,106)(H,91,111)(H,92,107)(H,93,109)(H,94,108)(H,95,114)(H,96,115)(H,97,112)(H,104,105)(H,118,119)(H4,81,82,85)(H4,83,84,86)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCJGZPGTCUMMOT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Modulator of noradrenergic activity
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Szekvencia
Egyéb megjegyzések
Tyler, B.M., et al. 1998. Brain Res. 792, 246.
Tsuda, K., and Masuyuma, Y. 1993. Am. J. Hypertens. 6, 473.
WGK
WGK 3