05-1570
Anti-PRDM1 (BLIMP-1) Antibody, clone 6D3
clone 6D3, from rat
Szinonimák:
PR domain containing 1, with ZNF domain, PR-domain zinc finger protein 1, beta-interferon gene positive-regulatory domain I binding factor, Positive regulatory domain I-binding factor 1, PRDI-binding factor-1, Beta-interferon gene positive regulatory dom
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6D3, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PRDM1(639)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Flow Cytometry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in FC. (Kallies, A., et al. (2004). J Exp Med. 200(8):967-977.)
Epigenetics & Nuclear Function
Inflammation & Immunology
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BLIMP-1 on 10 µg of HL-60 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1