Fontos dokumentumok
SLW3630/01
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
50 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 0
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 3630/01
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
gyártó/kereskedő neve
3630/01
SciLabware
kapacitás
50 mL
50 mL
lemezátmérő
30 mm
pórusméret
grade 0 porosity
Általános leírás
The 40mm sintered discs fitted to these funnels are manufactured from the same 3.3 expansion borosilicate glass as the funnel bodies, making these funnels suitable to be used with a wide range aggressive chemicals.
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)