Merck
Összes fotó(6)
Fontos dokumentumok
SAB5700740
Sigma-Aldrich
Anti-GLI1 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
GLI, GLI1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
faj reaktivitás:
human, mouse, rat
technika/technikák:
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
104
113
117
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
2.96 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GLI1(2735)
Általános leírás
This gene encodes a member of the Kruppel family of zinc finger proteins. The encoded transcription factor is activated by the sonic hedgehog signal transduction cascade and regulates stem cell proliferation. The activity and nuclear localization of this protein is negatively regulated by p53 in an inhibitory loop. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogén
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human GLI1 (NP_001153517.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)