05-1245
Anti-O-GlcNAc Antibody, clone 9D1.E4(10)
clone 9D1.E4(10), from mouse
Szinonimák:
O-GlcNAc transferase p110 subunit, O-GlcNAc transferase subunit p110, O-linked GlcNAc transferase, O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase
(UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase, O-linked N-acetylglucosam
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9D1.E4(10), monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
glycosylation
Géninformáció
human ... OGT(8473)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
General Post-translation Modification
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected O-GlcNAc on 10 µg of
O-GlcNAc transferease transfected HEK293 cell lysate and O-GlcNAcase transfected transfected HEK293 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HEK293 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1