04-968
Anti-Folr4 (Folate receptor 4) Antibody, clone 5E12.2
clone 5E12.2, from mouse
Szinonimák:
folate receptor 4 (delta) homolog (mouse), folate receptor 4 (delta) homolog, Folate receptor 4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5E12.2, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IZUMO1R(390243)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Folate receptor 4 (Folr4) in 10 µg of human thymus tissue lysate.
A previous lot was shown to detect Folate Receptor 4 in mouse thymus tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human thymus tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1