04-823
Anti-phospho-GluR1 (Ser831) Antibody, clone N453, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone N453, Upstate®
Szinonimák:
AMPA 1, AMPA-selective glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
N453, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, chicken, human, rat
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer831)
Géninformáció
human ... GRIA1(2890)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
A 1:1,000-1:4,000 dilution of this lot detected phosphorylated GluR1 from a rat brain microsomal preparation (Catalog # 12-144).
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Minőség
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
Analízis megjegyzés
Rat brain
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1