MABE955
Anti-phospho RNA Pol II (Ser7), clone 3D4A12 Antibody
clone 3D4A12, 1 mg/mL, from rat
Szinonimák:
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNAPII, RNA PolII, RNAPIIS7p
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3D4A12, monoclonal
faj reaktivitás
canine, human, monkey, rat, mouse
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer7)
Géninformáció
human ... POLR2A(5430)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated phospho RNA Pol II (Ser7) from HeLa cell lysate (Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.).
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected phospho RNA Pol II (Ser7) in HeLa (lane 1), COS1, L929, NRK, MDCK, and DM4 whole cell extracts (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from representative lot detected phospho RNA Pol II (Ser7) in HeLa cells (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
ELISA Analysis: A representative lot detected phospho RNA Pol II (Ser7) in a panel of unmodified and modified RNA Pol II peptides (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected phospho RNA Pol II (Ser7) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1