04-1469
Anti-hnRNP A1 Antibody, clone 9H10
clone 9H10, from mouse
Szinonimák:
Helix-destabilizing protein, Single-strand RNA-binding protein, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1B protein, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein B2 protein, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein c
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9H10, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HNRNPA1(3178)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Minőség
Western Blot Analysis: 0.01 µg/ml of this antibody detected hnRNP A1 on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa nuclear extract