Merck
Z-021
Supelco
Ziprasidone hydrochloride solution
1 mg/mL ((as free base), Methanol:DMSO (80:20) (m/m)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H21ClN4OS · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
449.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL ((as free base), Methanol:DMSO (80:20) (m/m))
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
InChI
1S/C21H21ClN4OS.ClH.H2O/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21;;/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27);1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCBZSCBNOOIHFP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A Certified Spiking Solution® applicable to use in forensic drug analysis or calibrator preparation by LC/MS or GC/MS. Ziprasidone is sold under the trade names Geodon and Zeldox for treatment of schizophrenia and bipolar disorder. Recent studies have suggested that Ziprasidone may increase the risk of Type II diabetes and hyperglycemia.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
71.6 °F
Lobbanási pont (C)
22 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)