Merck
S-121
Supelco
ADB-PINACA 5-pentanoic acid metabolite solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H26N4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
374.43
UNSPSC kód:
41116107
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A Certified Snap-N-Spike® Solution for use in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications by LC/MS or GC/MS. ADB-PINACA 5-Pentanoic acid metabolite is a major metabolite of the synthetic cannabinoid ADB-PINACA, an analog of AKB48.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup