Fontos dokumentumok
S-110
ADB-FUBINACA solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
FC(C=C1)=CC=C1CN2C3=CC=CC=C3C(C(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N)=O)=O)=N2
Általános leírás
For those synthetic cannabinoids currently controlled at the federal level, our certified solution standards of these substances are DEA-exempt, allowing laboratories to place orders without additional regulatory paperwork. For US customers, state specific regulatory requirements may apply.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup