Merck
P-082
Supelco
Propofol β-D-glucuronide sodium salt
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Propofol beta-D-glucuronide sodium salt solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H25NaO7
Molekulatömeg:
376.38
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C2C(NC(CCOCCC(O)=O)=O)=CC=C1)N([C@H]3CCC(NC3=O)=O)C2=O.O=C(CCOCCC(O)=O)N[C@@H](C(C)(C)C)C(N4C[C@H](O)C[C@H]4C(NCC5=CC=C(C6=C(C)N=CS6)C=C5)=O)=O
InChI
1S/C18H26O7.Na/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)15(10)24-18-14(21)12(19)13(20)16(25-18)17(22)23;/h5-9,12-14,16,18-21H,1-4H3,(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-,13-,14+,16-,18+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPECYLUOLHOVLR-VVDXHYSNSA-M
Általános leírás
Propofol glucuronide is the primary urinary metabolite of propofol, marketed as the anesthetic Diprivan® for sedation and the induction and maintenance of general anesthesia. According to DEA′s Drugs and Chemicals of Concern list, propofol abuse typically involves recreational use by anesthetists, practitioners, and other health care staff.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Diprivan is a registered trademark of Abraxis Bioscience, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup