Fontos dokumentumok
P-037
Pentaerythritol tetranitrate solution
1000 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Pentaerythritol tetranitrate, PETN
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1000 μg/mL in acetonitrile
alkalmazás(ok)
environmental
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=[N+]([O-])OCC(CO[N+]([O-])=O)(CO[N+]([O-])=O)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H8N4O12/c10-6(11)18-1-5(2-19-7(12)13,3-20-8(14)15)4-21-9(16)17/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZRXHJWUDPFEEY-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup