Merck
I-021
Supelco
Itraconazole-D4 solution
1.0 mg/mL in methanol (with 1% 1M HCl), certified reference material, Cerilliant®
Méret kiválasztása
1 ML
130 000,00 Ft
130 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 ML
130 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C35H34D4Cl2N8O4
Molekulatömeg:
709.66
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
130 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (with 1% 1M HCl)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ClC1=CC(Cl)=CC=C1[C@]2(CN3C=NC=N3)OCC(COC4=CC=C(N5CCN(C6=C([2H])C([2H])=C(N7C=NN(C(CC)C)C7=O)C([2H])=C6[2H])CC5)C=C4)O2
InChI
1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3/t25?,31?,35-/m1/s1/i5D,6D,7D,8D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHVPQPYKVGDNFY-ZVSAKLFXSA-N
Általános leírás
A stable-labeled internal standard suitable for quantification of itraconazole levels in blood, serum, or plasma by HPLC or LC-MS/MS. Itraconazole is an antifungal drug prescribed for oral or intravenous treatment of fungal infections.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)