Fontos dokumentumok
ERR-001S
RDX solution
1000 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine, Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1.2 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1000 μg/mL in acetonitrile
alkalmazás(ok)
environmental
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=[N+]([O-])N1CN([N+]([O-])=O)CN([N+]([O-])=O)C1
InChI
1S/C3H6N6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTFIVUDBNACUBN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup