Fontos dokumentumok
D-088
N-Desmethylcyclobenzaprine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CNCCC=C1C2=C(C=CC=C2)C=CC3=C1C=CC=C3.Cl
InChI
1S/C19H19N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-13,20H,6,14H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZMPCPFDZYTEJG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Formation of Mammalian Metabolites of Cyclobenzaprine: Research demonstrated that the fungus Cunninghamella elegans could produce mammalian metabolites of cyclobenzaprine, including N-Desmethylcyclobenzaprine. This study highlights the potential use of microbial models in pharmacokinetic studies to simulate and study drug metabolism pathways, providing a cost-effective and simpler alternative to traditional in vivo metabolic studies (Zhang et al., 1996).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C