Merck
C-089
Supelco
1-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
1-(3-Chlorophenyl)piperazine ammonium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14Cl2N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
233.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].Clc1cc(ccc1)[N+H]2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHXPYWFZULXYHT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-(3-Chlorophenyl)-piperazine, also known as meta-chlorophenylpiperazine or mCPP, is a designer drug analog of aryl-substituted piperazines. A stimulant, serotonin antagonist and reuptake inhibitor (SARU), mCPP can also be detected as a primary urinary metabolite of the antidepressant drug trazadone. This certified solution standard is suitable for use in piperazine testing methods by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Zheng Cao et al.
Journal of analytical toxicology, 39(5), 335-346 (2015-04-03)
A novel LC-MS-MS assay that simultaneously detects and quantitates 78 drugs and metabolites was developed and validated for chronic pain management. Urine specimen was diluted and mixed with internal standards (ISs) before injected into LC-MS-MS. Seventy-two analytes were detected with