Merck
734950
Sigma-Aldrich
3-(Chloromethyl)benzonitrile
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6ClN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
66-71 °C
funkcionális csoport
chloro
nitrile
SMILES string
ClCc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRXVOTDGLNPNND-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)