Fontos dokumentumok
D-047
N-Desmethylcitalopram hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
N-Desmethylcitalopram hydrochloride solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C19H19FN2O/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3/t19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTJADDMMFYXMMG-IBGZPJMESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Reference concentrations for forensic and clinical toxicology:N-Desmethylcitalopram hydrochloride is used as a reference compound in neuropharmacological and toxicological studies (Nedahl et al., 2018).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup