Merck
B-097
Supelco
Brorphine-D4 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H18D4BrN3O · HCl
Molekulatömeg:
440.80
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol (as free base)
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Brorphine is a piperidine-based opioid analgesic sold and abused as designer drug. This stable-labeled internal standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications including testing methods for clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis applications.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup