Merck
A-150
Supelco
Aprobarbital solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1C(C(C)C)(CC=C)C(NC(N1)=O)=O
InChI
1S/C10H14N2O3/c1-4-5-10(6(2)3)7(13)11-9(15)12-8(10)14/h4,6H,1,5H2,2-3H3,(H2,11,12,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UORJNBVJVRLXMQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Aprobarbital, also known as aprobarbitone, is sold as Oramon, Somnifaine and Allonal. Aprobarbital has sedative, hypnotic and anticonvulsant properties and was primarily used for the treatment of insomnia. This Snap-N-Spike Reference Solution is applicable for use in applications including clinical toxicology, medication monitoring, urine drug testing, and forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Mouna Rahabi et al.
Cell reports, 30(13), 4386-4398 (2020-04-03)
Colonic macrophages are considered to be major effectors of inflammatory bowel diseases (IBDs) and the control of gut inflammation through C-type lectin receptors is an emerging concept. We show that during colitis, the loss of dectin-1 on myeloid cells prevents