Merck
S-048
Supelco
Secobarbital-D5 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12D5H13N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
243.31
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C([2H])([2H])C1(C(C)CCC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C12H18N2O3/c1-4-6-8(3)12(7-5-2)9(15)13-11(17)14-10(12)16/h5,8H,2,4,6-7H2,1,3H3,(H2,13,14,15,16,17)/i2D2,5D,7D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQPKPCNLIDLUMF-HHEIPOTRSA-N
Általános leírás
An internal standard suitable for secobarbital testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, pain prescription monitoring, or urine drug testing. Secobarbital, sold under the trade name Seconal®, is a barbiturate used in the treatment of epilepsy, the short term treatment of insomnia and as a preoperative anesthetic.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Seconal is a registered trademark of Marathon Pharmaceuticals, LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup