Merck
BP532
Amiodarone hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
(2-Butyl-3-benzofuranyl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone hydrochloride, 2-Butyl-3-benzofuranyl-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H29I2NO3 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
681.77
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
amiodarone
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C(=O)(C=1C=2C(OC1CCCC)=CC=CC2)C3=CC(I)=C(OCCN(CC)CC)C(I)=C3.Cl
InChI
1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Amiodarone hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Amiodarone Oral Suspension
  • Amiodarone Infusion
  • Amiodarone Tablets
  • Biokémiai/fiziológiai hatások
    Non-selective ion channel blocker. Amiodarone induces an immediate influx of Ca2+ in Saccharomyces cerevisiae, followed by mitochondrial fragmentation and cell death.
    Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Figyelmeztetés
    Warning
    Veszélyességi osztályok
    Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    Célzott szervek
    Respiratory system
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)