Fontos dokumentumok
LM1903
Avanti
17:0-20:4 PI(3,4)P2
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1903, powder
Szinonimák:
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′-bisphosphate) (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1903
kiszerelés
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap (LM1903-1EA))
alkalmazás(ok)
lipidomics
metabolomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3