Fontos dokumentumok
Z267813
Sigma-Aldrich
Round crystal window
ZnSe, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
ZnSe
technika/technikák
IR spectroscopy: suitable
átmérő × vastagság
25 mm × 4 mm
áteresztőképesség
20,000-45,400 (wavenumbers (cm-1))
törésmutató
n/D 2.4 (at 2 μm)
Általános leírás
A hard and brittle crystal; inert; ideal material for ATR.
Cut and polished quality crystal windows.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)