Fontos dokumentumok
GOSU04
Sulfur in synthetic diesel
0.0050% (50 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
koncentráció
0.0050% (50 ppm)
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
matrix material
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
170.6 °F
Lobbanási pont (C)
77 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)