Fontos dokumentumok
900201X
Avanti
Dolichol (13~21) phosphate
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Dolichol phosphate mixture (13~21)
About This Item
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
solution
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
1 mg/kg in chloroform/methanol
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900201X-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F
Lobbanási pont (C)
43 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)