Merck
900114P
Avanti
PGE2-EA
powder
Szinonimák:
Prostaglandin E2 Ethanolamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H37NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
395.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszerelés
pkg of (pkg of 1 X 5 mg (900114P-5MG))
lipidtípus
neutral lipids
neutral glycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(NCCO)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C22H37NO5/c1-2-3-6-9-17(25)12-13-19-18(20(26)16-21(19)27)10-7-4-5-8-11-22(28)23-14-15-24/h4,7,12-13,17-19,21,24-25,27H,2-3,5-6,8-11,14-16H2,1H3,(H,23,28)/b7-4-,13-12+/t17-,18+,19+,21+/m0/s1
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900114P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)