Fontos dokumentumok
880630O
Avanti
18:1 PEG750 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880630O
Szinonimák:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-750] (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
oil
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (880630O-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 880630O
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MDPCWDXNBLVRKI-AABKKESPSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)