Fontos dokumentumok
880400P
Avanti
16:0 PEG350 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880400P, powder
Szinonimák:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-350] (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 200 mg (880400P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880400P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 880400P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3