Merck
880157P
Avanti
DSPE-PEG2K-triGalNAc
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
DSPE-PEG2K-triGalNAc, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000]-N-tri(N-acetylgalactosamine), ammonium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C183H355N10O81P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
4022.77
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.26
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (880157P-1MG)
pkg of 1 × 10 mg (880157P-10MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
drug delivery
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)