Fontos dokumentumok
878114P
Avanti
C18-02:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 878114P, powder
Szinonimák:
1-O-octadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (878114P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 878114P
lipidtípus
bioactive lipids
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C28H58NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-33-25-28(36-27(2)30)26-35-37(31,32)34-24-22-29(3,4)5/h28H,6-26H2,1-5H3/t28-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXCIEWBDUAPBJF-MUUNZHRXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)