Fontos dokumentumok
878110C
Avanti
C16-02:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 878110C
Szinonimák:
1-O-hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (878110C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (878110C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 878110C
koncentráció
10 mg/mL (878110C-25mg)
5 mg/mL (878110C-5mg)
lipidtípus
bioactive lipids
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3/t26-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVAUUPRFYPCOCA-AREMUKBSSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash