Merck
872100C
Avanti
18:1 PE-N-20:4
Avanti Research - A Croda Brand 872100C
Szinonimák:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-arachidonoyl (ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C61H111N2O9P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1047.52
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (872100C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (872100C-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 872100C
koncentráció
10 mg/mL (872100C-10mg)
5 mg/mL (872100C-5mg)
lipidtípus
phosphoglycerides
bioactive lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Alkalmazás
18:1 PE-N-20:4 has been used to spike N-acylphosphatidylethanolamine standard post liquid-liquid and solid-phase extraction by mass spectrometry. It has also been used as an internal standard to analyze the efficacy of CH3NH2-mediated deacylation.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (872100C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (872100C-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Dokumentumtár megtekintése
Quantitative analysis of N-acylphosphatidylethanolamine molecular species in rat brain using solid-phase extraction combined with reversed-phase chromatography and tandem mass spectrometry
Triebl A, et al.
Journal of Separation Science, 39(13), 2474-2480 (2016)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for measurement of N-modified phosphatidylethanolamines
Guo L, et al.
Analytical Biochemistry, 405(2), 236-245 (2010)