Fontos dokumentumok
870720P
Avanti
20:0 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870720P, powder
Szinonimák:
arachidoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (870720P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 870720P
alkalmazás(ok)
lipidomics
lipidtípus
coenzymes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C41H74N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-32(50)69-25-24-43-31(49)22-23-44-39(53)36(52)41(2,3)27-62-68(59,60)65-67(57,58)61-26-30-35(64-66(54,55)56)34(51)40(63-30)48-29-47-33-37(42)45-28-46-38(33)48;;;/h28-30,34-36,40,51-52H,4-27H2,1-3H3,(H,43,49)(H,44,53)(H,57,58)(H,59,60)(H2,42,45,46)(H2,54,55,56);3*1H3/t30-,34?,35+,36+,40-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCQFGWHSMZFGCX-LEEULGQNSA-N
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt