Merck
870863P
Avanti
C16:0(alkyne) L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Hexadec-15-ynoyl L-carnitine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H41NO4
Molekulatömeg:
395.58
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.28
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1x1 mg (870863P-1MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bioactive lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)CC([O-])=O
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870863P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3